Learn More
Citric Acid Anhydrous (Crystalline), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10193333
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10193333 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10193333 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP339500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Anhydrous citric acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Materiale o nome chimico Citric Acid Anhydrous
pH 1.7
CAS 77-92-9
Punto di fusione 153°C
Colore White
Quantità 500 g
Residuo della combustione 0.02% max.
Imballaggio Poly Bottle
Forma fisica Solid
Intervallo percentuale saggio ≥99.5 %
Formula molecolare C6H8O7
Numero MDL MFCD00011669
Indice di Merck 15, 2325
Sinonimo citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
InChI Key KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC Name acido 2-idrossipropan-1,2,3-tricarbossilico
Molecular Weight (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Peso formulazione 192.13
Percent Purity ≥99.5%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric Acid Anhydrous
Palabra de advertencia
  • Attenzione
Clasificación
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consejos de prudencia
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.