Learn More
Citric Acid, Anhydrous, Grit, Solstice
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Citric Acid |
| Nota nome | Tested according to Ph.Eur. |
| CAS | 77-92-9 |
| Quantità | 1 kg |
| Limite di esplosione | 8% (65°F) |
| Forma fisica | Anhydrous |
| Formula molecolare | C6H8O7 |
| Formula lineare | HOC(COOH)(CH2COOH)2 |
| Numero MDL | MFCD00011669 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Citric acid
- Attenzione
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: citric acid