Learn More
Citric acid, BAKER, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10103790 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10103790 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10103790 Fornitore JT Baker N. del fornitore 1995.1000
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs
Specifica
CAS 77-92-9
Punto di fusione 149°C to 151°C
Punti di ebollizione 310°C (1013 hPa)
Aspetto Passes Test
Intervallo percentuale saggio 99.5 to 101.0%
Formula molecolare C6H8O7
Numero MDL MFCD00011669
InChI Key KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC Name acido 2-idrossipropan-1,2,3-tricarbossilico
Molecular Weight (g/mol) 192.12
Densità 1.665 g/cm³ (20°C)
Quantità 1 kg
Imballaggio Plastic bottle for solids
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric Acid, Anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid