Learn More
Citric Acid, Crystalline Powder, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15587774 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15587774 2.5 kg Poly Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15587774 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 012005
Specifica
Materiale o nome chimico Citric Acid
CAS 5949-29-1
Formula molecolare C6H10O8
Sinonimo citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
InChI Key YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 210.138
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Peso formulazione 210.14
Grado FCC/USP
Quantità 2.5 kg
Imballaggio Poly Bottle
Forma fisica Crystalline Powder
Gravità specifica 1L = 1.54kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric acid, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid