Learn More
Citric acid, diammonium salt, 98%, pure
Codice prodotto. 10156613 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10156613 100 g Plastic bottle 100g
10217713 500 g Plastic bottle 500g
10196563 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10156613 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 392501000
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 3012-65-5 | C6H14N2O7 | 226.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3012-65-5
Formula molecolare C6H14N2O7
Molecular Weight (g/mol) 226.19
Numero MDL MFCD00013068
InChI Key YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium citrate dibasic, ammonium hydrogencitrate, diammonium hydrogen citrate, citric acid diammonium salt, citric acid ammonium salt, di-ammonium hydrogen citrate, citro diamine, citric acid diamine, ammonium citrate, dibasic, acs, ammonium citrate dibasic, puriss
PubChem CID 13710713
ChEBI CHEBI:63076
IUPAC Name azane;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
SMILES [NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Citric acid, diammonium salt
Colore White
Densità 1.5000g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.98
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 509
Gravità specifica 1.5
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 226.19
Percent Purity 0.98
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric acid, diammonium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.