Learn More
Citric acid, diammonium salt, 98+%, ACS reagent
Codice prodotto. 12605097 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 12605097
Marca: Thermo Scientific Acros 447681000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3012-65-5 | C6H14N2O7 | 226.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3012-65-5
Formula molecolare C6H14N2O7
Molecular Weight (g/mol) 226.19
Numero MDL MFCD00013068
InChI Key YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium citrate dibasic, ammonium hydrogencitrate, diammonium hydrogen citrate, citric acid diammonium salt, citric acid ammonium salt, di-ammonium hydrogen citrate, citro diamine, citric acid diamine, ammonium citrate, dibasic, acs, ammonium citrate dibasic, puriss
PubChem CID 13710713
ChEBI CHEBI:63076
IUPAC Name azane;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
SMILES [NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Citric acid, diammonium salt
Densità 1.5000g/mL
Residuo della combustione 0.01% max
Quantità 100 g
Indice di Merck 15509
Gravità specifica 1.5
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 226.19
Grado Reagente ACS
Materia insolubile 0.005% max
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric acid, diammonium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.