Learn More
Citric acid, disodium salt sesquihydrate, 99%, pure
Codice prodotto. 10443215 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10443215 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
10580014 250 g Plastic Bottle 250g
10257540 1 kg Plastic Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10443215 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 250240025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 1545832 | C12H18Na4O17 | 526.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1545832
Formula molecolare C12H18Na4O17
Molecular Weight (g/mol) 526.22
Numero MDL MFCD00150445
InChI Key HGPVLOQNBSHYEI-UHFFFAOYNA-J
Sinonimo unii-cz1032cekr, cz1032cekr, sodium citrate dibasic sesquihydrate, disodium citrate sesquihydrate, disodium hydrogen citrate 1.5 h2o, sodium hydrogen citrate sesquihydrate, citric acid, disodium salt, sesquihydrate, tetrasodium, 3-carboxy-3-hydroxypentanedioate, trihydrate, sodium citrate dibasic sesquihydrate, purum p.a t, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, disodium salt, hydrate 2:3
PubChem CID 117063816
IUPAC Name tetrasodium;2-(carboxymethyl)-2-hydroxybutanedioate;trihydrate
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)O)C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Citric acid, disodium salt sesquihydrate
Nota nome Pure
Punto di fusione 149.0°C
Colore White
pH 4.9 to 5.2 (3% soln.)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.99
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare 1·5H2O
Quantità 2.5 kg
Indice di Merck 14, 2326
Informazioni di solubilità Solubility in water: 500g/L (20°C).
Peso formulazione 263.1
Percent Purity 0.99
Grado Pure
Forma fisica Powder