Learn More
Citric Acid Electrophoresis Grade, 1kg, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11441562 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11441562 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11441562 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 04800681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30€
    74.55€ / 1kg
    Risparmia 3.75€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
Specifica
Materiale o nome chimico Citric Acid Electrophoresis Grade
CAS 77-92-9
Formula molecolare C6H8O7
Numero MDL MFCD00011669
Sinonimo citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
InChI Key KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC Name acido 2-idrossipropan-1,2,3-tricarbossilico
Molecular Weight (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Quantità 1 kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric Acid Anhydrous, electrophoresis grade
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid