Learn More
Citric acid monohydrate, 99+%, ACS reagent
Codice prodotto. 12085350 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12085350 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
12095350 250 g Plastic bottle 250g
12075350 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12085350 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 385850025
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 5949-29-1 | C6H8O7·H2O | 210.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5949-29-1
Formula molecolare C6H8O7·H2O
Molecular Weight (g/mol) 210.15
InChI Key YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;hydrate
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Specifica
Materiale o nome chimico Citric acid monohydrate
Punto di fusione 135.0°C to 152.0°C
Punto d'infiammabilità 174°C
Residuo della combustione 0.02% max
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O
Quantità 2.5 kg
Indice di Merck 15,2325
Informazioni di solubilità Solubility in water: 676g/L (25°C). Other solubilities: 2.17g/100g ether - 0.007g/100g chloroform, 15.43g/100g amyl alcohol - 5.98g/100g amyl acetate, 5.28g/100g ethyl acetate - 197g/100g methanol, 62.8g/100g propanol
Peso formulazione 210.15
Percent Purity 99+%
Grado Reagente ACS
Materia insolubile 0.005% max
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric acid monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.