Learn More
Citric acid monohydrate, ACS, 99.0-102.0%
Codice prodotto. 11354177
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11354177 500 g 500g
11338098 100 g 100g
11348098 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11354177 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036665.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 5949-29-1 | C6H10O8 | 210.138 g/mol
Citric acid monohydrate is used in the preparation of citrate buffer in platelets for intravital microscopy. It acts as a pH-control agent in foods, beverages and pharmaceuticals applications. It acts as an iron chelator. In animals, it improves the utilization of nutritional calcium. It is a useful buffer component for antigen and epitope unmasking. It is also used as an acidifier, a flavoring agent and a chelating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5949-29-1
Formula molecolare C6H10O8
Molecular Weight (g/mol) 210.138
Numero MDL MFCD00149972
InChI Key YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;hydrate
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Spezifikation
Materiale o nome chimico Citric acid monohydrate
Colore White
Densità 1.542 g/mL
Quantità 500 g
Odore Odorless
Forma fisica Solid
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,2326
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethanol and ether. Partially soluble in methanol,diethyl ether. Insoluble in n-octanol.
Peso formulazione 210.14 (192.13 Anhydrous)
Percent Purity 99.0 to 102.0%
Grado ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid monohydrate
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Sicherheitshinweis
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid monohydrate
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.