Learn More
Citric acid monohydrate, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10335770 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10335770 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10335770 Fornitore JT Baker N. del fornitore 0088.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.84€
    132.51€ / 1kg
    Risparmia 12.33€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Conforme alle specifiche ACS
Specifica
CAS 5949-29-1
Punto di fusione 135°C to 152°C
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 102.0%
Formula molecolare C6H10O8
Numero MDL MFCD00149972
InChI Key YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate
Molecular Weight (g/mol) 210.14
Densità 1.552 g/cm³ (20°C)
Quantità 1 kg
Punto d'infiammabilità 173.9°C
Imballaggio Plastic bottle for solids
Residuo dopo la combustione max. 0.02%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric Acid Monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monohydrate