Learn More
Citric acid monohydrate, For ACS analysis, 99 to 102%, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Citric acid monohydrate |
| Nota nome | For ACS analysis |
| CAS | 5949-29-1 |
| Colore | White |
| Quantità | 500 g |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Intervallo percentuale saggio | 99 to 102% |
| Formula molecolare | C6H10O8 |
| Sinonimo | citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp |
| InChI Key | YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |