Learn More
Citric Acid Monohydrate, Honeywell Fluka™
102.95 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 kg
25 kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Materiale o nome chimico | Citric Acid Monohydrate |
Nota nome | Tested according to Ph.Eur. |
Formula lineare | HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 4018641 |
Informazioni di solubilità | Soluble in ethyl acetate (5.28g/100g), Amyl Acetate(5.98g/100g), diethyl ether(2.17g/100g), methanol(197g/100g), chloroform(0.007g/100 g) |
Peso formulazione | 210.14g/mol |
Quantità | 1 kg |
Punto d'infiammabilità | 173°C (343.4°F) |