Learn More
Citric Acid Monohydrate, Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | Citric Acid Monohydrate |
| Nota nome | Tested according to Ph.Eur. |
| Quantità | 25 kg |
| Punto d'infiammabilità | 173°C (343.4°F) |
| Formula lineare | HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4018641 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in ethyl acetate (5.28g/100g), Amyl Acetate(5.98g/100g), diethyl ether(2.17g/100g), methanol(197g/100g), chloroform(0.007g/100 g) |
| Peso formulazione | 210.14g/mol |