Learn More
Citric acid monohydrate, Solstice
Codice prodotto. 16685813
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16685813 500 g 500g
16655813 1 kg 1kg
16665813 2.5 kg 2.50kg
16695813 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16685813 Fornitore Fluka N. del fornitore 33114H500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.00€
    39.95€ / 500g
    Risparmia 3.05€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.5-102%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5949-29-1
Formula molecolare C6H10O8
Molecular Weight (g/mol) 210.14
InChI Key YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Specifica
Aspetto Complying
Percent Purity 99.5 to 102.0 %
Grado ACS
Quantità 500 g
Imballaggio Plastic Bottle
Forma fisica Crystalline
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid monohydrate