Learn More
Citric acid monohydrate, for HPLC
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16514274 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16514274 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16514274 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 464541000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 5949-29-1 | C6H10O8 | 210.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Citric acid monohydrate
CAS 5949-29-1
Punto di fusione 135.0°C to 152.0°C
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità 174°C
Formula molecolare C6H10O8
Formula lineare HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: 676 g/L (25°C). Other solubilities: 2.17 g/100 g ether - 0.007 g/100 g chloroform, 15.43 g/100 g amyl alcohol - 5.98 g/100 g amyl acetate, 5.28 g/100 g ethyl acetate - 197 g/100 g methanol, 62.8 g/100 g propanol
InChI Key YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate
Molecular Weight (g/mol) 210.14
Peso formulazione 210.15
Grado HPLC