Learn More
Citric Acid Monohydrate, TraceSELECT™, ≥99.9998% (Metals basis), Solstice
Description
TraceSELECT™ Ultra and TraceSELECT
- ultra-pure acids, bases, and salts for smelting and wet digestion in environmental, water, and food analysis
- sample preparation for trace analysis requires reagents of the highest purity; our TraceSELECT Ultra products for ultra-trace analysis at ppb and even ppt levels are produced by sub-boiling distillation
- the acids, bases, and salts in the TraceSELECT series have been developed for sample preparation and analysis in the ppb (μg/kg) trace range
- packaged in high-quality containers appropriate for each product
- the reagents are produced and bottled under clean-room conditions
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Citric acid monohydrate |
| pH | 1.8 (at 50.00g/L 20°C) |
| CAS | 5949-29-1 |
| Punto di fusione | ∼135°C to 152°C |
| Colore | White |
| Densità | ∽1.54g/cu.cm at 20°C |
| Quantità | 100 g |
| Punto d'infiammabilità | 173°C (343.4°F) |
| Odore | Odorless |
| Imballaggio | Poly bottle |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Citric acid monohydrate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Citric acid monohydrate