Learn More
Citric Acid Monohydrate, TRC
Codice prodotto. 30133597
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133597 50 g 50g
30011406 10 g 10g
30011048 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133597 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC52105850G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5949-29-1
Formula molecolare C6 H8 O7 . H2 O
Molecular Weight (g/mol) 210.14
Sinonimo 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate (9CI), Citric acid, monohydrate (8CI), 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid hydrate (1:1), 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monohydrate, Citronsyra Mono E 33-8-80MLT
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;hydrate
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Citric acid monohydrate
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
Peso formulazione 210.0376
Percent Purity >95%
Quantità 50 g