Learn More
Citric acid, monosodium salt, 99%, for analysis, anhydrous
Codice prodotto. 13448618 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13448618 1 kg Plastic bottle 1kg
13498678 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13448618 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 447690010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    95.30€ / 1kg
    Risparmia 6.70€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18996-35-5 | C6H7NaO7 | 214.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18996-35-5
Formula molecolare C6H7NaO7
Molecular Weight (g/mol) 214.11
InChI Key SLWOXBQHKZPUNY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bicitra, pneucid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, sodium dihydrogen citrate anhydrous, citric acid, sodium salt, citric acid sodium, sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; sodium, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt 1:?
PubChem CID 131675399
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;molecular hydrogen;sodium
SMILES [HH].C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Citric acid, monosodium salt
Punto di fusione 209.0°C to 215.0°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2Na
Quantità 1 kg
Informazioni di solubilità Clear colorless
Peso formulazione 214.11
Percent Purity 99%
Grado Analisi
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric acid, monosodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monosodium salt