Learn More
Citric acid, monosodium salt, 99%, pure, anhydrous
Codice prodotto. 10411261 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10411261 500 g Bottiglia in vetro 500g
10072960 100 g Bottiglia in vetro 100g
10606214 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10411261 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 215335000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.95€
    61.10€ / 500g
    Risparmia 1.85€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18996-35-5 | C6H7NaO7 | 214.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18996-35-5
Formula molecolare C6H7NaO7
Molecular Weight (g/mol) 214.11
Numero MDL MFCD00013067
InChI Key SLWOXBQHKZPUNY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bicitra, pneucid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, sodium dihydrogen citrate anhydrous, citric acid, sodium salt, citric acid sodium, sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; sodium, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt 1:?
PubChem CID 131675399
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;molecular hydrogen;sodium
SMILES [HH].C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Citric acid, monosodium salt
Nota nome 99%
Punto di fusione 209.0°C to 215.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2Na
Quantità 500 g
Beilstein 03, 563
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble
Peso formulazione 214.11
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric acid, monosodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monosodium salt