Specifica
| Materiale o nome chimico | Citric Acid |
| CAS | 77-92-9 |
| Formula molecolare | C6H8O7 |
| Numero MDL | MFCD00011669 |
| Sinonimo | citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy |
| InChI Key | KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
| IUPAC Name | acido 2-idrossipropan-1,2,3-tricarbossilico |
| Molecular Weight (g/mol) | 192.12 |
| PubChem CID | 311 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Citric acid, anhydrous
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Citric acid