Learn More
Citric Acid Solution, 50% by weight, Biotech Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15557824 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
19 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
19L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15557824 19 L Poly Bottle 19L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15557824 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 034107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1751.93€
    1203.26€ / 19L
    Risparmia 548.67€
    31% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-03-2027
Produced under GMP guidelines, but for which there is no USP/NF compendia for the product
Specifica
Materiale o nome chimico Citric Acid Solution
CAS 7664-41-7
Formula molecolare H3N
Numero MDL MFCD00011418
InChI Key QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES N
IUPAC Name ammonia
Molecular Weight (g/mol) 17.03
Peso formulazione 192.12
Percent Purity 50%
Grado Biotech Reagent
Quantità 19 L
Imballaggio Poly Bottle
Gravità specifica 1L = 1.24kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric Acid Solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid