missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Citric Acid tert-Butyl Ester, TRC

Codice prodotto. 30357086
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30357086 250 mg 250mg
30362052 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30357086 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC521005250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 114340-52-2
Formula molecolare C10H16O7
Molecular Weight (g/mol) 248.23
Sinonimo 3-tert-Butyl Citrate, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid 2-(1,1-Dimethylethyl) Ester
IUPAC Name 3-hydroxy-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pentanedioic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(O)(CC(=O)O)CC(=O)O

Specifica

Materiale o nome chimico Citric Acid tert-Butyl Ester
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H16O7/c1-9(2,3)17-8(15)10(16,4-6(11)12)5-7(13)14/h16H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)
Peso formulazione 248.0896
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.