Learn More
Citric Acid tert-Butyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Citric Acid tert-Butyl Ester |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H16O7/c1-9(2,3)17-8(15)10(16,4-6(11)12)5-7(13)14/h16H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| Peso formulazione | 248.0896 |