Learn More
Citric acid, triammonium salt, 97+%, pure
Codice prodotto. 10157093 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10157093 1 kg Plastic bottle 1kg
10320624 50 g Plastic bottle 50g
10459693 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10157093 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 391410010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00€
    333.00€ / 1kg
    Risparmia 23.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3458-72-8 | C6H20N3O7+3 | 246.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3458-72-8
Formula molecolare C6H20N3O7+3
Molecular Weight (g/mol) 246.24
Numero MDL MFCD00036406
InChI Key YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-Q
Sinonimo ammonium citrate
PubChem CID 131675891
IUPAC Name azane;[3-carboxy-1,3-dihydroxy-4-[oxonio(oxoniumylidene)methyl]butylidene]oxidanium
SMILES C(C(=[OH+])[OH2+])C(CC(=[OH+])O)(C(=O)O)O.N.N.N
Especificaciones
Materiale o nome chimico Citric acid, triammonium salt
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 1 kg
Peso formulazione 243.22
Grado Ultrapuro
Forma fisica Crystals
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.