Learn More
Citric acid, trisodium salt, 98%, pure, anhydrous
Codice prodotto. 10362234 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10362234 100 g Plastic bottle 100g
10360334 500 g Plastic bottle 500g
10045303 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10362234 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 391971000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.40€
    35.10€ / 100g
    Risparmia 2.30€
    6% Sconto
Se alle kampagner
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 68-04-2 | C6H5Na3O7 | 258.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-04-2
Formula molecolare C6H5Na3O7
Molecular Weight (g/mol) 258.07
Numero MDL MFCD00012462
InChI Key HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo sodium citrate, trisodium citrate, citrosodine, sodium citrate anhydrous, citrosodina, natrocitral, citnatin, citreme, citrosodna, trisodium citrate, anhydrous
PubChem CID 6224
ChEBI CHEBI:53258
IUPAC Name trisodium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Tekniske data
Materiale o nome chimico Citric acid, trisodium salt
Punto di fusione 300.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità 290°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.98
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 8737
Informazioni di solubilità Solubility in water: 500g/L (20°C).
Peso formulazione 258.07
Percent Purity 0.98
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.