Learn More
Citric acid, trisodium salt dihydrate, 99%, pure
Codice prodotto. 10338460 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Glass Bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10338460 500 g Plastic Bottle 500g
10083010 5 g Glass Bottle 5g
10134520 1 kg Plastic Bottle 1kg
10083163 5 kg Plastic Bottle 5kg
13438488 25 kg Fibre drum 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10338460 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 227135000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.15€
    32.90€ / 500g
    Risparmia 2.25€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 1545801 | C6H9Na3O9 | 294.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1545801
Formula molecolare C6H9Na3O9
Molecular Weight (g/mol) 294.1
Numero MDL MFCD00150031
InChI Key NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC Name trisodio; 2-idrossipropano-1,2,3-tricarbossilato; diidrato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Citric acid, trisodium salt dihydrate
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.99
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O
Quantità 500 g
Indice di Merck 15, 8737
Informazioni di solubilità Solubility in water: 720g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Peso formulazione 294.09
Percent Purity 0.99
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals