Learn More
Citric acid, trisodium salt dihydrate, ACS reagent
Codice prodotto. 11945071 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11945071 250 g Plastic Bottle 250g
11925071 1 kg Plastic Bottle 1kg
11935071 5 kg Plastic Bottle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11945071 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 446332500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.65€
    33.40€ / 250g
    Risparmia 2.25€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 6132-04-3 | C6H5Na3O7·2H2O | 294.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4-3-6132
Formula molecolare C6H5Na3O7·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 294.09
InChI Key NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC Name trisodio; 2-idrossipropano-1,2,3-tricarbossilato; diidrato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Citric Acid, Trisodium Salt Dihydrate
Punto di fusione >300.0°C
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O
Quantità 250 g
Indice di Merck 15,8737
Informazioni di solubilità Solubility in water: 720g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Peso formulazione 294.09
Grado Reagente ACS
Materia insolubile 0.005% max