Learn More
Citric acid, trisodium salt dihydrate, for HPLC, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Citric acid, trisodium salt dihydrate |
| CAS | 4-3-6132 |
| Punto di fusione | >300.0°C |
| Formula molecolare | C6H5Na3O7·2H2O |
| Formula lineare | NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2 H2O |
| Indice di Merck | 15, 8737 |
| Informazioni di solubilità | Solubility aq. soln.: 720 g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol |
| Molecular Weight (g/mol) | 294.09 |
| Peso formulazione | 294.09 |
| Grado | HPLC |
| Vedi altri risultati |