Learn More
Citric Acid U.S.P. Granular, Macron Fine Chemicals™
Codice prodotto. 15557854
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15557854 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15557854 Fornitore Avantor Macron N. del fornitore 061606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.81€
    350.60€ / 2.5kg
    Risparmia 72.21€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-07-2027
Specifica
Materiale o nome chimico Citric Acid
Nota nome Monohydrate
CAS 5949-29-1
Quantità 2.5 kg
Imballaggio Polyethylene
Forma fisica Granular
Formula molecolare C6H10O8
Sinonimo citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
InChI Key YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 210.138
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Peso formulazione 210.14
Grado USP
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric Acid Monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monohydrate