Learn More
CK-869, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499737
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16499737
Marca: Medchem Express HY16927
MedChemExpress CK-869 is an Actin-Related Protein 2/3 (ARP2/3) complex inhibitor, with an IC50 of 7 μM.
CK-869 is an Actin-Related Protein 2/3 (ARP2/3) complex inhibitor, with an IC50 of 7 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico CK-869
CAS 388592-44-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H16BrNO3S
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 75 mg/mL (190.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=CC=C(OC)C=C2OC)C(C3=CC=CC(Br)=C3)SC1
Molecular Weight (g/mol) 394.28
Peso formulazione 394.28
Percent Purity 99.42%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.