Learn More
Abnova™ CKS1B (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Descrizione
- Sequence: MSHKQIYYSDKYDDEEFEYRHVMLPKDIAKLVPKTHLMSESEWRNLGVQQSQGWVHYMIHEPEPHILLFRRPLPKKPKK
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | AAH07751 |
| ID gene (immissione) | 1163 |
| Nome | CDC28 protein kinase regulatory subunit 1B |
| Metodo di preparazione | Wheat germ expression system |
| Analisi di controllo qualità | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Quantità | 10 μg |
| Requisiti di stoccaggio | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias gene | CKS1, PNAS-16, PNAS-18, ckshs1 |
| Simbolo del gene | CKS1B |
| Specie | Wheat Germ (in vitro) |
| Vedi altri risultati |