Learn More
Abnova™ CKS1B (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. p-7164096
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16133251
Marca: Abnova™ H00001163P01.10ug
Human CKS1B full-length ORF ( AAH07751, 1 a.a. - 79 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MSHKQIYYSDKYDDEEFEYRHVMLPKDIAKLVPKTHLMSESEWRNLGVQQSQGWVHYMIHEPEPHILLFRRPLPKKPKK
Specifica
Numero di accesso AAH07751
ID gene (immissione) 1163
Nome CDC28 protein kinase regulatory subunit 1B
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene CKS1, PNAS-16, PNAS-18, ckshs1
Simbolo del gene CKS1B
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer