Learn More
Tocris Bioscience™ CL 316243 disodium salt
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18054502
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18054502
Marca: Tocris Bioscience™ 1499/10
Highly selective β3 agonist
Potent and highly selective β3-adrenoceptor agonist (EC50 = 3 nM); > 10000-fold selective over β1 and β2 receptors. Increases brown adipose tissue thermogenesis and metabolic rate, and decreases blood insulin and glucose levels following oral administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 151126-84-0
Formula molecolare C20H18ClNNaO7-
Specifica
Materiale o nome chimico CL 316243 disodium salt
Quantità 10 mg
Peso formulazione 465.8
Purezza >96%
Peso molecolare 442.804