Learn More
Tocris Bioscience™ CL 82198 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18034762
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18034762
Marca: Tocris Bioscience™ 2632/10
Selective inhibitor of MMP-13
Selective inhibitor of MMP-13 (89% inhibition at 10 μg/mL) that displays no activity at MMP-1, MMP-9 or TACE. Inhibits in vitro invasion by the human pituitary adenoma cell line HP75. Rescues paclitaxel induced axon degradation and reduces associated neurotoxicity in zebrafish.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1188890-36-9
Formula molecolare C17H23ClN2O3
Specifica
Materiale o nome chimico CL 82198 hydrochloride
Quantità 10 mg
Peso formulazione 338.83
Purezza >98%
Peso molecolare 338.832