missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ CL 82198 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. p-4783867
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18034762

Marca: Tocris Bioscience™ 2632/10

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Selective inhibitor of MMP-13

Selective inhibitor of MMP-13 (89% inhibition at 10 μg/mL) that displays no activity at MMP-1, MMP-9 or TACE. Inhibits in vitro invasion by the human pituitary adenoma cell line HP75. Rescues paclitaxel induced axon degradation and reduces associated neurotoxicity in zebrafish.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1188890-36-9
Formula molecolare C17H23ClN2O3

Specifica

Materiale o nome chimico CL 82198 hydrochloride
Quantità 10 mg
Peso formulazione 338.83
Purezza >98%
Peso molecolare 338.832
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato