Learn More
Cl-amidine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16453088
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 16453088
Marca: Medchem Express HY100574A
MedChemExpress Cl-amidine hydrochloride is an orally active peptidylarginine deminase (PAD) inhibitor, with IC50 values of 0.8 μM, 6.2 μM and 5.9 μM for PAD1, PAD3, and PAD4, respectively.
Cl-amidine hydrochloride induces apoptosis in cancer cells. Cl-amidine hydrochloride induces microRNA (miR)-16 (miRNA-16, microRNA-16) expression and causes cell cycle arrest. Cl-Amidine hydrochloride prevents histone 3 citrullination and neutrophil extracellular trap formation, and improves survival in a murine sepsis model.
Specifica
Materiale o nome chimico Cl-amidine hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 1373232-26-8
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H20Cl2N4O2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (287.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (143.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@H](C(N)=O)CCCNC(CCl)=N)C1=CC=CC=C1.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 347.24
Peso formulazione 347.24
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.