Learn More
Thermo Scientific™ Nastro CL-XPosure™ (nastro per raggi X)
Codice prodotto. p-4521418 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Dimensions (LxW):
5 x 7 in. (12.5 x 17.5 cm)
8 x 10 in. (20 x 25 cm)
Dimensione della confezione:
50 fogli
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 12333850
Marca: Thermo Scientific™ 34088
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Capture results of ECL-based Western blots and other chemiluminescent protein or nucleic acid assays using this economically priced, clear-blue X-ray film.
Thermo Scientific™ CL-XPosure Film is an economically priced clear-blue X-ray film especially for detection and documentation of ECL-based Western blots and other chemiluminescent protein or nucleic acid assay methods.
CL-XPosure Film is an excellent phototgraphic film for use with enhanced chemiluminescence (ECL) substrates for horseradish peroxidase (HRP) or alkaline phosphatase (AP). Convenient sizes are offered for protein Western blotting, standard film cassettes and film developing equipment. The autoradiography film also works well for chemiluminescent or isotopic DNA and RNA methods, including Southern and Northern blotting and gel-shift assays (EMSA). The quality and price of this film make it the smart choice for life science research applications.
Highlights:
  • High performance – just as sensitive as other commercially available autoradiography films
  • Affordable – costs up to 75% less than other brands of comparable quality X-ray film
  • Convenient – available in five sheet sizes in packages containing 50 or 100 non-interleaved sheets
  • Perfect match – validated for use with Thermo Scientific SuperSignal Chemiluminescent Substrates and Thermo Scientific Pierce ECL Chemiluminescent Substrate
Ordering Information:
Available in 5 × 7in., 7 × 9.5in. , 9.5 × 11in., or 14 × 17in. sheets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formulazione Pellicola per autoradiografia blue-backed, a emulsione d'argento, a due lati
Sufficiente per 50 utilizzi
Quantità 50 fogli
Dimensions (LxW) 5 x 7 in. (12.5 x 17.5 cm)