Learn More
OHAUS™ Clamp Connector
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
Bar
Channel
End-To-End
Hook
Lattice
Multi-Rod
Rod End
S
Materiale:
Aluminum
Nickel-plated
Stainless Steel
Size:
0 to 13 mm (Grip Range)
102 mm (L)
152 mm (L)
203 mm (L)
40 x 33 mm (H x L)
51 mm (L)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Hold glassware safely
- Corrosion-resistant
- Providing convenience with exceptional stability and durability
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | Channel |
| Tipo | Connector |
| Materiale | Aluminum |
| Descrizione | Clamp, Connector, Bar, CLC-HTZMBA10 |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 102 mm |
| Size | 102 mm (L) |