Learn More
OHAUS™ Clamp Connector
Codice prodotto. 15752309 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
Bar
Channel
End-To-End
Hook
Lattice
Multi-Rod
Rod End
S
Materiale:
Aluminum
Nickel-plated
Stainless Steel
Size:
0 to 13 mm (Grip Range)
102 mm (L)
152 mm (L)
203 mm (L)
40 x 33 mm (H x L)
51 mm (L)
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Product Code. 15752309
missing translation for 'mfr': OHAUS™ 30392261
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
OHAUS™ Clamp Connector provides secure support for holding glassware at elevated positions.
  • Hold glassware safely
  • Corrosion-resistant
  • Providing convenience with exceptional stability and durability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipi di connettore Channel
Tipo Connector
Materiale Nickel-plated
Descrizione Clamp, Connector, Channel, CLC-CHANLZ
Altezza (sistema metrico) 40.000 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.58 in.
Size 40 x 33 mm (H x L)
Larghezza (sistema imperiale) 1.30 in.
Larghezza (sistema metrico) 33.00 mm