Learn More
OHAUS™ Clamp Connector
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
Bar
Channel
End-To-End
Hook
Lattice
Multi-Rod
Rod End
S
Materiale:
Aluminum
Nickel-plated
Stainless Steel
Size:
0 to 13 mm (Grip Range)
102 mm (L)
152 mm (L)
203 mm (L)
40 x 33 mm (H x L)
51 mm (L)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Hold glassware safely
- Corrosion-resistant
- Providing convenience with exceptional stability and durability
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | Lattice |
| Tipo | Connector |
| Materiale | Aluminum |
| Include | Fixed 90° Connection Angle |
| Descrizione | Clamp, Connector, Lattice, CLC-LTTCEA |
| Size | 0 to 13 mm (Grip Range) |
| Dimensioni (sistema metrico) impugnatura | 0 to 13 mm |