Learn More
OHAUS™ Clamp Connector
Codice prodotto. 15792399 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
Bar
Channel
End-To-End
Hook
Lattice
Multi-Rod
Rod End
S
Materiale:
Aluminum
Nickel-plated
Stainless Steel
Size:
0 to 13 mm (Grip Range)
102 mm (L)
152 mm (L)
203 mm (L)
40 x 33 mm (H x L)
51 mm (L)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15792399
Marca: OHAUS™ 30392355
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Clamp Connector provides secure support for holding glassware at elevated positions.
  • Hold glassware safely
  • Corrosion-resistant
  • Providing convenience with exceptional stability and durability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore S
Tipo Connector
Materiale Stainless Steel
Include Fixed 90° Connection Angle
Descrizione Clamp, Connector, S, CLC-SCONNS
Size 0 to 13 mm (Grip Range)
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura 0 to 13 mm