Learn More
Sampling Systems™ Clamp Containers
Codice prodotto. p-7138934 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
5 L
10 L
20 L
25 L
Diametro (sistema metrico):
133 mm
135 mm
180 mm
210 mm
303 mm
Altezza (sistema metrico):
109 mm
188 mm
262 mm
366 mm
463 mm
523 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15849691
Marca: Sampling Systems™ A56601
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Sampling Systems™ Clamp Containers are ideal for demanding hygienic applications as they are made from high quality Stainless Steel.
  • Multi purpose containers
  • 316L Stainless Steel
  • Crevice free interior
  • Supplied with lid, clamp and silicone seal (FDA acceptable grade)
  • Wide 100mm diameter tri-clamp lid BS 4825-3
  • Satin finish
  • Side handles
  • Neck has a 60° angle to promote powder discharge
Specifica
Materiale Stainless Steel (316L)
Capacità (sistema metrico) 1 L
Diametro (sistema metrico) 135 mm
Altezza (sistema metrico) 109 mm
Include Lid, clamp and silicone seal