Learn More
OHAUS™ Morsetto Double
Codice prodotto. 17151001 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
30.000 x 20.000 x 5.000 cm
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) unitSize
17151001 30.000 x 20.000 x 5.000 cm 1 unità
1 options
Codice prodotto. 17151001
Marca: OHAUS™ 30586773
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Clamp Double for use with overhead stirrers.
  • Overhead Stirrer Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Altezza (sistema metrico) 5.000 cm
Larghezza (sistema metrico) 20.000 cm
Peso (sistema metrico) 200.000 g
Dimensioni (L x P x A) 30.000 x 20.000 x 5.000 cm