Learn More
Heidolph™ Morsetto: per matracci di Erlenmeyer
Codice prodotto. 10099340 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Size:
6
Capacità:
100 mL Erlenmeyer flasks
1000 mL Erlenmeyer flasks
2000 mL Erlenmeyer flasks
25 mL Erlenmeyer flasks
250 mL Erlenmeyer flasks
50 mL Erlenmeyer flasks
500 mL Erlenmeyer flasks
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Perforated platforms 100, 1000 and 2000
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10099340
Marca: Heidolph™ 5495600000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Clamps for use with various perforated platforms
  • Maximum number of clamps per platform type:
    • 549-51000-00
      • For platform 100 - max. 16
      • For platform 1000 - max. 20
      • For platform 2000 - max. 36
    • 549-52000-00
      • For platform 100 - max. 16
      • For platform 1000 - max. 20
      • For platform 2000 - max. 36
    • 549-55000-00
      • For platform 100 - max. 3
      • For platform 1000 - max. 4
      • For platform 2000 - max. 9
    • 549-56000-00
      • For platform 100 - max. 2
      • For platform 1000 - max. 4
      • For platform 2000 - max. 5
    • 549-63000-00
      • For platform 1000 - max. 2
      • For platform 2000 - max. 3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 1000 mL Erlenmeyer flasks
Product Type Clamp
Da utilizzare con (apparecchiatura) Perforated platforms 100, 1000 and 2000
Size 6