Learn More
OHAUS™ Morsetto Ribbon
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
30.000 x 20.000 x 5.000 cm
Dimensione della confezione:
1 unità
Descrizione
- Overhead Stirrer Accessory
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) | 5.000 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 20.000 cm |
| Peso (sistema metrico) | 330.000 g |
| Dimensioni (L x P x A) | 30.000 x 20.000 x 5.000 cm |