Learn More
Corning™ Clamps for Erlenmeyer Flask
Codice prodotto. p-8007925 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità:
25 mL Erlenmeyer Flask
50 mL Erlenmeyer Flask
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11303815
Marca: Corning™ 480110
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with various sizes of Erlenmeyer flasks.
This is a clamp for use with Erlenmeyer flasks, for use with Corning™ LSE™ Orbital Shaker and Corning™ LSE™ Low Speed Orbital Shaker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 25 mL Erlenmeyer Flask
Product Type Clamp