Learn More
Copper 65 Isotope Standard For ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 11426018 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 mL
Imballaggio:
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
125mL
Codice prodotto. 11426018
Marca: SPEX Certiprep ISOTCU65
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Cu 6510μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Copper 65 Isotope Standard
Nota nome For ICP/MS
CAS 7440-50-8, 7732-18-5, 7440-50-8
CAS max % 2.0, 98.0, 0.0
Forma fisica Liquid
Quantità 125 mL
Formula molecolare Cu
Numero MDL MFCD00010965
Sinonimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
InChI Key RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cu]
IUPAC Name copper
Molecular Weight (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Grado Claritas PPT
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10mg/L
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 10 µg/mL Cu65 Isotope Standard
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid
Product intended for laboratory use only