missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clarithromycin, MedChemExpress

Codice prodotto. 16431876
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
500mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16431876

Marca: Medchem Express HY17508

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Clarithromycin has a broad spectrum of antimicrobial activity. Clarithromycin inhibits the CYP3A4-catalyzed triazolam alpha-hydroxylation with the IC50 (Ki) value of 56 (43) μM. Clarithromycin significantly inhibits the HERG potassium current.Clarithromycin affects the autophagic flux by impairing the signaling pathway linking hERG1 and PI3K.

Clarithromycin has a broad spectrum of antimicrobial activity. Clarithromycin inhibits the CYP3A4-catalyzed triazolam alpha-hydroxylation with the IC50 (Ki) value of 56 (43) μM. Clarithromycin significantly inhibits the HERG potassium current.Clarithromycin affects the autophagic flux by impairing the signaling pathway linking hERG1 and PI3K.

Specifica

Materiale o nome chimico Clarithromycin
Forma fisica Solid
CAS 81103-11-9
Colore White
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C38H69NO13
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (44.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@](OC)(C[C@H](C([C@@H]1C)=O)C)[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C(O[C@H](CC)[C@@](C)(O)[C@@H]1O)=O)C)O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2O)([H])C[C@@]2(C)OC)C)O[C@@](O[C@H](C)C[C@@H]3N(C)C)([H])[C@@H]3O
Molecular Weight (g/mol) 747.95
Peso formulazione 747.95
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato