Learn More
Clascoterone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16496166
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16496166
Marca: Medchem Express HY13331
MedChemExpress Clascoterone (Cortexolone 17 alpha-propionate;Cortexolone 17α-propionate;CB-03-01) is a new topical and peripherally selective androgen antagonist.
Clascoterone (Cortexolone 17 alpha-propionate
Specifica
Materiale o nome chimico Clascoterone
Forma fisica Solid
CAS 19608-29-8
Colore Off-White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H34O5
Sinonimo Cortexolone 17 alpha-propionate Cortexolone 17α-propionate CB-03-01
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (248.43 mM)
SMILES O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(C(CO)=O)OC(CC)=O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 402.52
Peso formulazione 402.52
Percent Purity 98.21%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.